Stampa…
2-Fluoro-5-trifluorometilfenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4376O-25G PC4376O-5G
APOSPC4376O-25GEA 37.7 EUR
APOSPC4376O-25G APOSPC4376O-5G
2-Fluoro-5-trifluorometilfenolo 98%
2-Fluoro-5-trifluorometilfenolo
Formula: C₇H₄F₄O
Punto di ebollizione: 146 °C
Densità: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061286
CAS Number: 141483-15-0
UN: 2920
ADR: 8+3,II