Stampa…
2-Fluoro-3-trifluorometilfenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4376M-1G PC4376M-25G PC4376M-5G
APOSPC4376M-1GEA 55.1 EUR
APOSPC4376M-1G APOSPC4376M-25G APOSPC4376M-5G
2-Fluoro-3-trifluorometilfenolo 98%
2-Fluoro-3-trifluorometilfenolo
Formula: C₇H₄F₄O
Punto di ebollizione: 122 °C
Densità: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083554
CAS Number: 207291-85-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III