Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4376K-100G PC4376K-25G PC4376K-5G
APOSPC4376K-100GEA 188 EUR
APOSPC4376K-100G APOSPC4376K-25G APOSPC4376K-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄
Peso molecolare: 257,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061177
CAS Number: 184970-26-1
UN: 3265
ADR: 8,III