Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4376J-10G PC4376J-100G PC4376J-50G
APOSPC4376J-10GEA 21.9 EUR
APOSPC4376J-10G APOSPC4376J-100G APOSPC4376J-50G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061176
CAS Number: 206860-48-2
UN: 1760
ADR: 8,III