3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅BrF₄ Punto di ebollizione: 43 °C/1mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061175 CAS Number: 239087-09-3 UN: 1760 ADR: 8,III |