Stampa…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4376H-25G PC4376H-5G PC4376H-100G
APOSPC4376H-25GEA 122 EUR
APOSPC4376H-25G APOSPC4376H-5G APOSPC4376H-100G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄
Peso molecolare: 257.03 g/mol
Punto di ebollizione: 45 °C/7.5mmHg
Punto di fusione: 38…45 °C
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082477
CAS Number: 239087-08-2
UN: 3261
ADR: 8 III