Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4376G-1G PC4376G-5G PC4376G-25G
APOSPC4376G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4376G-1G APOSPC4376G-5G APOSPC4376G-25G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061174
CAS Number: 220239-69-0
UN: 1760
ADR: 8,III