Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4376E-5G PC4376E-1G PC4376E-25G
APOSPC4376E-5GEA 94.4 EUR
APOSPC4376E-5G APOSPC4376E-1G APOSPC4376E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄
Punto di fusione: 58…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061172
CAS Number: 184970-25-0
UN: 3261
ADR: 8,II