Stampa…
2-(Difluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4376-100G PC4376-25G PC4376-10G
APOSPC4376-100GEA 0 EUR
APOSPC4376-100G APOSPC4376-25G APOSPC4376-10G
2-(Difluoromethoxy)aniline 98%
2-(Difluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₇F₂NO
Peso molecolare: 159,14 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C
Densità: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190104
CAS Number: 22236-04-0