4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆F₄O Punto di ebollizione: 80…85 °C/0,1mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061171 CAS Number: 67515-61-1 |