Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375J-1G PC4375J-5G PC4375J-25G
APOSPC4375J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4375J-1G APOSPC4375J-5G APOSPC4375J-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061170
CAS Number: 220227-29-2