3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆F₄O Punto di ebollizione: 80…82 °C/3mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061169 CAS Number: 184970-29-4 |