Stampa…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4375H-1G PC4375H-25G PC4375H-5G
APOSPC4375H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4375H-1G APOSPC4375H-25G APOSPC4375H-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061168
CAS Number: 152211-15-9