2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375G-25G
PC4375G-5G
PC4375G-100G
APOSPC4375G-25GEA
118
EUR
APOSPC4375G-25G
APOSPC4375G-5G
APOSPC4375G-100G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₆F₄O Peso molecolare: 194,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061167 CAS Number: 207974-09-2 |