Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Z-25G PC4374Z-5G
APOSPC4374Z-25GEA 339 EUR
APOSPC4374Z-25G APOSPC4374Z-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄N
Punto di ebollizione: 101 °C/3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070814
CAS Number: 67515-74-6
UN: 2735
ADR: 8,III