Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Y-25G PC4374Y-5G PC4374Y-100G
APOSPC4374Y-25GEA 339 EUR
APOSPC4374Y-25G APOSPC4374Y-5G APOSPC4374Y-100G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄N
Peso molecolare: 193,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061164
CAS Number: 202522-22-3
UN: 2735
ADR: 8,II