Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374X-1G PC4374X-5G
APOSPC4374X-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4374X-1G APOSPC4374X-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄N
Peso molecolare: 193,14 g/mol
Densità: 1,319 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061163
CAS Number: 150517-77-4
UN: 2735
ADR: 8,II