Stampa…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374U-500MG PC4374U-250MG
APOSPC4374U-500MGEA 24.8 EUR
APOSPC4374U-500MG APOSPC4374U-250MG
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070807
CAS Number: 239087-05-9
UN: 2735
ADR: 8,III