Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4374S-100G PC4374S-25G PC4374S-5G
APOSPC4374S-100GEA 230 EUR
APOSPC4374S-100G APOSPC4374S-25G APOSPC4374S-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O
Peso molecolare: 226,56 g/mol
Punto di ebollizione: 169…171 °C
Densità: 1,493 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061159
CAS Number: 67515-56-4
UN: 3265
ADR: 8,II