4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₃ClF₄O Punto di ebollizione: 157 °C Densità: 1,495 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061158 CAS Number: 189807-21-4 UN: 3265 ADR: 8,II |