Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4374Q-25G PC4374Q-5G
APOSPC4374Q-25GEA 284 EUR
APOSPC4374Q-25G APOSPC4374Q-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O
Punto di ebollizione: 119 °C
Densità: 1,482 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061157
CAS Number: 171243-30-4
UN: 3265
ADR: 8,II