2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₃ClF₄O Punto di ebollizione: 194 °C Densità: 1,465 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061160 CAS Number: 109227-12-5 UN: 3265 ADR: 8,II |