Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4374O-100G PC4374O-25G PC4374O-5G
APOSPC4374O-100GEA 358 EUR
APOSPC4374O-100G APOSPC4374O-25G APOSPC4374O-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O
Peso molecolare: 226,56 g/mol
Punto di ebollizione: 190…191 °C
Densità: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061156
CAS Number: 207981-46-2
UN: 3265
ADR: 8,II