Stampa…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4374N-25G PC4374N-5G
APOSPC4374N-25GEA 161 EUR
APOSPC4374N-25G APOSPC4374N-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O
Peso molecolare: 226,56 g/mol
Punto di ebollizione: 188…189 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061155
CAS Number: 126917-10-0
UN: 3265
ADR: 8,II