Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC4374M-25G PC4374M-5G
APOSPC4374M-25GEA 149 EUR
APOSPC4374M-25G APOSPC4374M-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O
Peso molecolare: 226,56 g/mol
Punto di ebollizione: 192…194 °C
Densità: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061154
CAS Number: 208173-19-7
UN: 3265
ADR: 8,III