Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4374L-25G PC4374L-5G PC4374L-1G
APOSPC4374L-25GEA 299 EUR
APOSPC4374L-25G APOSPC4374L-5G APOSPC4374L-1G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Formula: C₁₄H₈F₄O
Peso molecolare: 268,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061258
CAS Number: 239087-04-8