Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone
PC4374G-1G PC4374G-25G PC4374G-5G
APOSPC4374G-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4374G-1G APOSPC4374G-25G APOSPC4374G-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone
Formula: C₁₄H₈F₄O
Peso molecolare: 268,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061254
CAS Number: 199292-40-5