Stampa…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4374F-1G PC4374F-25G PC4374F-5G
APOSPC4374F-1GEA 20.5 EUR
APOSPC4374F-1G APOSPC4374F-25G APOSPC4374F-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone
Formula: C₁₄H₈F₄O
Peso molecolare: 268,21 g/mol
Punto di fusione: 38…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061253
CAS Number: 207974-08-1