Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4374E-1G PC4374E-5G PC4374E-25G
APOSPC4374E-1GEA 19 EUR
APOSPC4374E-1G APOSPC4374E-5G APOSPC4374E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Formula: C₁₄H₈F₄O
Peso molecolare: 268,21 g/mol
Punto di ebollizione: 290 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061151
CAS Number: 207853-70-1