Stampa…
2-Fluoro-5-trifluorometilpiridina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4374-100G PC4374-25G
APOSPC4374-100GEA 60.9 EUR
APOSPC4374-100G APOSPC4374-25G
2-Fluoro-5-trifluorometilpiridina 97%
2-Fluoro-5-trifluorometilpiridina
Formula: C₆H₃F₄N
Punto di ebollizione: 118…122 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07437945
CAS Number: 69045-82-5
EINECS: 400-290-2
UN: 1993
ADR: 3,III