Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
PC4373J-100G PC4373J-25G PC4373J-500G
APOSPC4373J-100GEA 68.4 EUR
APOSPC4373J-100G APOSPC4373J-25G APOSPC4373J-500G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄N
Peso molecolare: 189,11 g/mol
Punto di ebollizione: 194…196 °C
Punto di fusione: 43…45 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061283
CAS Number: 194853-86-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III