Stampa…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4373H-1G PC4373H-25G PC4373H-5G
APOSPC4373H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4373H-1G APOSPC4373H-25G APOSPC4373H-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄N
Punto di fusione: 26…28 °C
Densità: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061153
CAS Number: 133116-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III