Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
PC4373G-100G PC4373G-25G PC4373G-5G
APOSPC4373G-100GEA 119 EUR
APOSPC4373G-100G APOSPC4373G-25G APOSPC4373G-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄N
Peso molecolare: 189,11 g/mol
Punto di ebollizione: 186 °C
Densità: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061280
CAS Number: 4088-84-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III