Stampa…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373F-25G PC4373F-5G PC4373F-100G
APOSPC4373F-25GEA 64 EUR
APOSPC4373F-25G APOSPC4373F-5G APOSPC4373F-100G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄N
Peso molecolare: 189,11 g/mol
Punto di ebollizione: 178…180 °C
Densità: 1,358 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061279
CAS Number: 146070-34-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III