Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373E-1G PC4373E-5G PC4373E-10G
APOSPC4373E-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4373E-1G APOSPC4373E-5G APOSPC4373E-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄N
Densità: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061152
CAS Number: 146070-35-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III