Stampa…
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4373DB-100G PC4373DB-25G PC4373DB-5G
APOSPC4373DB-100GEA 87.3 EUR
APOSPC4373DB-100G APOSPC4373DB-25G APOSPC4373DB-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₄F₄O₂
Peso molecolare: 208,11 g/mol
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061294
CAS Number: 67515-55-3