Stampa…
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4373D-100G PC4373D-25G PC4373D-5G
APOSPC4373D-100GEA 126 EUR
APOSPC4373D-100G APOSPC4373D-25G APOSPC4373D-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₄F₄O₂
Peso molecolare: 208,11 g/mol
Punto di fusione: 121…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040982
CAS Number: 141179-72-8