Stampa…
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4373B-1G PC4373B-25G
APOSPC4373B-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4373B-1G APOSPC4373B-25G
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₄F₄O₂
Peso molecolare: 208,11 g/mol
Punto di fusione: 83…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040981
CAS Number: 32890-94-1