Stampa…
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC4373A-1G PC4373A-5G PC4373A-25G PC4373A-100G
APOSPC4373A-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4373A-1G APOSPC4373A-5G APOSPC4373A-25G APOSPC4373A-100G
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₄F₄O₂
Peso molecolare: 208,11 g/mol
Punto di fusione: 100…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061292
CAS Number: 115029-23-7