α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₄F₄O₂ Punto di fusione: 166…170 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010322 CAS Number: 115029-24-8 |