Stampa…
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4372T-100G PC4372T-25G PC4372T-5G
APOSPC4372T-100GEA 179 EUR
APOSPC4372T-100G APOSPC4372T-25G APOSPC4372T-5G
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₄F₄O₂
Peso molecolare: 208,11 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040980
CAS Number: 115029-22-6