Stampa…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4372N-25G PC4372N-100G PC4372N-500G
APOSPC4372N-25GEA 58.2 EUR
APOSPC4372N-25G APOSPC4372N-100G APOSPC4372N-500G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O
Peso molecolare: 192,11 g/mol
Punto di ebollizione: 156 °C
Densità: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061273
CAS Number: 60611-24-7