Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4372M-100G PC4372M-25G PC4372M-5G
APOSPC4372M-100GEA 156 EUR
APOSPC4372M-100G APOSPC4372M-25G APOSPC4372M-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O
Peso molecolare: 192,11 g/mol
Punto di ebollizione: 176 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061311
CAS Number: 146137-78-2