Stampa…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4372L-25G PC4372L-5G PC4372L-1G
APOSPC4372L-25GEA 125 EUR
APOSPC4372L-25G APOSPC4372L-5G APOSPC4372L-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O
Peso molecolare: 192,11 g/mol
Punto di ebollizione: 118…119 °C
Densità: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061310
CAS Number: 89763-93-9