Stampa…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4372-1G PC4372-5G
APOSPC4372-1GEA 141 EUR
APOSPC4372-1G APOSPC4372-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Formula: C₁₁H₁₀F₃NO
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138491
CAS Number: 73081-88-6