Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4371X-25G PC4371X-5G PC4371X-100G
APOSPC4371X-25GEA 227 EUR
APOSPC4371X-25G APOSPC4371X-5G APOSPC4371X-100G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅F₄NO
Punto di fusione: 84…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061269
CAS Number: 67515-57-5