Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4371W-25G PC4371W-5G PC4371W-1G
APOSPC4371W-25GEA 248 EUR
APOSPC4371W-25G APOSPC4371W-5G APOSPC4371W-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅F₄NO
Punto di fusione: 134…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061150
CAS Number: 207919-06-0