Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4371V-1G PC4371V-25G PC4371V-5G
APOSPC4371V-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4371V-1G APOSPC4371V-25G APOSPC4371V-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅F₄NO
Punto di fusione: 115…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061149
CAS Number: 207986-20-7