Stampa…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4371U-5G PC4371U-10G PC4371U-1G
APOSPC4371U-5GEA 55.3 EUR
APOSPC4371U-5G APOSPC4371U-10G APOSPC4371U-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅F₄NO
Peso molecolare: 207,13 g/mol
Punto di fusione: 144…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083555
CAS Number: 144851-59-2