Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4371T-25G PC4371T-5G PC4371T-1G
APOSPC4371T-25GEA 279 EUR
APOSPC4371T-25G APOSPC4371T-5G APOSPC4371T-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅F₄NO
Punto di fusione: 115…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061148
CAS Number: 207919-05-9